Få mere at vide
Dräger™ Brintudskiftningssensor
Artikelnummer. 11332080
Skift visning
Måleområde:
0 til 2000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
11332080 0 til 2000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11332080 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11715.00 DKK
    10420.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1294.04 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
For Dräger™ Xam-7000, Pac III, MiniWarn™ og Multiwarn II Monitorer
  • Registreringsområde: 0-2000
  • Registrerer: H2
garanti
1 år
Tekniske data
Komponenter målt Brint (XS-R)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 2000
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 1
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
garanti 1 år