Få mere at vide
Dräger™ Flow Check Air Flow Indicator Kit
Artikelnummer. 10013853
Skift visning
Type:
Luftindikatorsæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10013853 Luftindikatorsæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10013853 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6400761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11165.00 DKK
    10228.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 936.10 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Indeholder
Tre ampuller, en dyse og genopladelige NiCd-batterier, der giver cirka 20 minutters drift pr.
Genererer en røgfane, der gør luftstrømmenes retning og spredning synlig, såvel som deres relative hastighed
Ideel til alle applikationer, hvor ventilation styrer arbejdernes sundhed og sikkerhed, såsom malingssprøjtekabiner og stinkskabe. Også nyttigt værktøj til luftbalancering, justering af ventilationsspjæld på kontorer og institutioner og udførelse af indendørs luftkvalitetsundersøgelser. Fungerer som en lækagedetektor ved at bruge røg til at kontrollere luftstrømmen uden for lufttætte døre, detektere lækager til renrum eller indeslutningsområder.
  • Letvægts, ergonomisk designet enhed giver nem betjening med én hånd
  • Genererer miljøsikker røg i pust eller i en kontinuerlig sky
  • Hver røggenererende ampul giver cirka fem minutters røg
Ordreinfo
Måler cirka 11 3/4 x 7 x 2 3/4 in. (300 x 200 x 70 mm) og vejer 171/2 oz. (500 g). Opladere og udskiftningsampuller fås separat. For oplader, se kat. nr. 19-130-1060.
Tekniske data
Type Luftindikatorsæt