Få mere at vide
Dräger™ Kuldioxid (CO 2 ) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 15348606
Skift visning
Komponenter målt:
Kuldioxid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
15348606 Kuldioxid Hver
1 options
Artikelnummer. 15348606 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6810889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6150.00 DKK
    5466.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 683.11 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med Pac 7000, X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 5 % vol.
  • Opløsning: 0,1% vol.
  • Kuldioxid (CO 2 )
Tekniske data
Komponenter målt Kuldioxid
Til brug med (udstyr) Pac 7000, X-am 5000 multigasdetektorer
Type Udskiftningssensor