Få mere at vide
Dräger™ Diffusionsrør med direkte indikation
Beskrivelse
Tubes sample ambient air by gaseous diffusion with no pumps or moving parts. To use, break off the tube end with the special holder, put the tube in the holder, and clip it to your pocket or lapel.
- Obtain time-weighted average (TWA) measurements of exposure to toxic gases for periods of up to 8 hours
- Reagent changes color as it reacts with the airborne contaminant
- Final results are calculated by dividing the tube reading by the number of hours it was used
- Designed and manufactured using ISO 90001:2000-certified processes
Ordreinfo
Anvendes med tilbehørsclipsholder (kat. nr. 17-986-4; fås separat nedenfor). Ti rør per pakke.
†Højere koncentrationsmålinger mulige med reduceret prøveudtagningstid.
Tekniske data
Tekniske data
| Fugtighedsområde | 3 mg/l |
| Måleområde | 1,3 til 25 |
| Mængde | 10 |
| Svartid | 8 hr. |
| Temperaturområde (engelsk) | 64.4°F to 71.6°F |
| Temperaturområde (metrisk) | 18 °C til 22 °C |