Få mere at vide
Dräger™ Diffusionsrør med direkte indikation
Artikelnummer. 12782507
Skift visning
Måleområde:
1,3 til 25
1,3 til 38
2,5 til 188
Fugtighedsområde:
1 til 16 mg/L
3 mg/l
Mindre end 15 mg/l
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 40 °C
18 °C til 22 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Fugtighedsområde Temperaturområde (metrisk) unitSize
12782507 2,5 til 188 1 til 16 mg/L 0 °C til 40 °C Pakke med 10
10464482 1,3 til 25 3 mg/l 18 °C til 22 °C Hver
10474482 1,3 til 38 Mindre end 15 mg/l 0 °C til 40 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12782507 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8101301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Praktisk, langsigtet TWA-—overvågning direkte aflæsning uden laboratorieanalyse
Rør prøver omgivende luft ved gasdiffusion uden pumper eller bevægelige dele. For at bruge, brække rørenden af med den specielle holder, sæt røret i holderen, og klip det fast i din lomme eller revers.
  • Opnå tidsvægtede gennemsnitsmålinger (TWA) af eksponering for giftige gasser i perioder på op til 8 timer
  • Reagens ændrer farve, når det reagerer med den luftbårne forurening
  • De endelige resultater beregnes ved at dividere røraflæsningen med det antal timer, det blev brugt
  • Designet og fremstillet vha ISO 90001:2000-certificerede processer
Ordreinfo
Anvendes med tilbehørsclipsholder (kat. nr. 17-986-4; fås separat nedenfor). Ti rør per pakke.
†Højere koncentrationsmålinger mulige med reduceret prøveudtagningstid.
Tekniske data
Komponenter målt Ammoniak 20/ad
Fugtighedsområde 1 til 16 mg/L
Måleområde 2,5 til 188
Mængde 10
Svartid 8 hr.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C