Få mere at vide
Dräger™ Tilslutningsholder til Pac™ Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- og 7000-serien
Artikelnummer. 15120629
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- og 7000-serien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15120629 Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- og 7000-serien Hver
1 options
Artikelnummer. 15120629 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 8318587
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3029.93 DKK
    2601.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 428.25 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Indeholder
USB kabel
Tilbehør til Pac serie gasdetektorer
  • Tillader tilslutning af evt Pac detektor til pc
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 10 x 8 x 1 tommer. (304,8 x 20,32 x 2,5 cm)
Til brug med (udstyr) Pac Gasdetektorer i 1000-, 3500-, 5500- og 7000-serien
Type Tilslutningsholder
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 304.8 cm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Bredde (metrisk) 20.32 cm