Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Vinylklorid
Måleområde:
0,3 til 10
10 til 250
Svartid:
30 til 420 sek.
45 til 100 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Lufttryk | 700 til 1100 hpa |
| Type | Vinylklorid CMS Chip |
| Fugtighedsområde | 1 til 30 mg/L |
| Måleområde | 10 til 250 |
| Svartid | 45 til 100 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |