Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Vinylklorid
Artikelnummer. 12354649
Skift visning
Måleområde:
0,3 til 10
10 til 250
Svartid:
30 til 420 sekunder.
45 til 100 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Pakningsstørrelse
12354649 10 til 250 45 til 100 sek. Hver
12344649 0,3 til 10 30 til 420 sekunder. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12354649 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00 DKK
    1630.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.37 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Vinylklorid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 10 til 250
Svartid 45 til 100 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C