Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Vinylklorid
Måleområde:
0,3 til 10
10 til 250
Svartid:
30 til 420 sek.
45 til 100 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Automatically supplies the analyzer with the calibration data and measurement range of the respective gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Lufttryk | 700 to 1100 hpa |
| Type | Vinyl Chloride CMS Chip |
| Fugtighedsområde | 1 to 30mg/L |
| Måleområde | 0,3 til 10 |
| Svartid | 30 til 420 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32°F to 104°F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0°C to 40°C |