Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Svovldioxid
Artikelnummer. 12304649
Skift visning
Måleområde:
5 til 150
Svartid:
40 til 360 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Svartid Fugtighedsområde unitSize
12304649 5 til 150 40 til 360 sek. 1 til 40 mg/L Hver
1 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12304649 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406180
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Svovldioxid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 5 til 150
Svartid 40 til 360 sek.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C