Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Petroleum kulbrinter
Måleområde:
100 til 3000
20 til 500
Svartid:
150 til 330 sek.
30 til 110 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Lufttryk | 700 til 1100 hpa |
| Type | Petroleum kulbrinter CMS Chip |
| Fugtighedsområde | 1 til 30 mg/L |
| Måleområde | 100 til 3000 |
| Svartid | 30 til 110 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |