Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Petroleum kulbrinter
Artikelnummer. 12324639
Skift visning
Måleområde:
100 til 3000
20 til 500
Svartid:
150 til 330 sek.
30 til 110 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Pakningsstørrelse
12324639 100 til 3000 30 til 110 sek. Hver
10446301 20 til 500 150 til 330 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12324639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 DKK
    1496.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.77 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Petroleum kulbrinter CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 100 til 3000
Svartid 30 til 110 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C