Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Nitrøse gasser
Artikelnummer. p-6462290
Måleområde:
0,5 til 15
Svartid:
40 til 350 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10158041
Brand: Dräger™ 6406060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Nitrøse gasser CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 0,5 til 15
Svartid 40 til 350 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C