Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Nitrøse gasser
Artikelnummer. 10158041
Skift visning
Måleområde:
0,5 til 15
Svartid:
40 til 350 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Svartid Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
10158041 0,5 til 15 40 til 350 sek. 1 til 40 mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 10158041 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3920.00 DKK
    1433.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 2486.26 DKK
    63% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Nitrøse gasser CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 0,5 til 15
Svartid 40 til 350 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C