Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: MTBE
Artikelnummer. 12344629
Skift visning
Måleområde:
10 til 200
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12344629 10 til 200 Hver
1 options
Artikelnummer. 12344629 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 DKK
    1727.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 162.90 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type MTBE CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 10 til 200
Svartid 90 til 450 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C