Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Xylen
Artikelnummer. 10682333
Skift visning
Måleområde:
10 til 300
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10682333 10 til 300 Hver
1 options
Artikelnummer. 10682333 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1482.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.28 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type o-xylen CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 10 til 300
Svartid 75 til 500 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C