Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Fosfin
Artikelnummer. p-2647489
Måleområde:
1 til 25
20 til 500
200 til 5000
Svartid:
20 til 200 sek.
25 til 220 sek.
50 til 600 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12344639
Brand: Dräger™ 6406410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til 10 målinger af én gas.
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Fosfin CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 1 til 25
Svartid 50 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C