Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Fosfin
Artikelnummer. 12344639
Skift visning
Måleområde:
1 til 25
20 til 500
200 til 5000
Svartid:
20 til 200 sek.
25 til 220 sek.
50 til 600 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid unitSize
12344639 1 til 25 50 til 600 sek. Hver
12354639 20 til 500 25 til 220 sek. Hver
12364639 200 til 5000 20 til 200 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12344639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406410
Velegnet til 10 målinger af én gas.
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Fosfin CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 1 til 25
Svartid 50 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C