Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Træningschip
Artikelnummer. 12384649
Skift visning
Fugtighedsområde:
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
12384649 1 til 40 mg/L Hver
1 options
Artikelnummer. 12384649 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 DKK
    394.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 37.60 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Træningschip CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Svartid 30 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C