Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Propan
Artikelnummer. 12374639
Skift visning
Måleområde:
100 til 2000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12374639 100 til 2000 Hver
1 options
Artikelnummer. 12374639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1483.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.29 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Propan CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 100 til 2000
Svartid 60 til 360 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C