Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Fosgen
Artikelnummer. 12334639
Skift visning
Måleområde:
0,05 til 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12334639 0,05 til 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 12334639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1965.00 DKK
    1796.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.11 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Fosgen CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 0,05 til 2
Svartid 90 til 420 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C