Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Trichlorethylen
Artikelnummer. 10056001
Skift visning
Måleområde:
5 til 100
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde unitSize
10056001 5 til 100 Hver
1 options
Artikelnummer. 10056001 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406320
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Trichlorethylen CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 5 til 100
Svartid 40 til 330 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C