Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Methylenchlorid
Artikelnummer. 12334629
Skift visning
Måleområde:
20 til 400
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12334629 20 til 400 Hver
1 options
Artikelnummer. 12334629 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1901.03 DKK
    1629.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 271.87 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Methylenchlorid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 20 til 400
Svartid 180 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 10° til 40 °C