Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Styren
Artikelnummer. 12314649
Skift visning
Måleområde:
2 til 40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12314649 2 til 40 Hver
1 options
Artikelnummer. 12314649 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1785.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 164.43 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Styren CMS Chip
Fugtighedsområde 5 til 30 mg/L
Måleområde 2 til 40
Svartid 100 til 550 sek.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5° til 40 °C