Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Ilt
Artikelnummer. 10786695
Skift visning
Måleområde:
1 til 30 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10786695 1 til 30 % Hver
1 options
Artikelnummer. 10786695 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 DKK
    2403.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 221.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Ilt CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 1 til 30 %
Svartid 100 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 33,8 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 1 °C til 40 °C