Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Ozon
Artikelnummer. 10166004
Skift visning
Måleområde:
25 til 1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10166004 25 til 1000 Hver
1 options
Artikelnummer. 10166004 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2170.00 DKK
    2043.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 126.87 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Ozon CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 25 mg/L
Måleområde 25 til 1000
Svartid 100 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C