Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Nitrogendioxid
Artikelnummer. 10641733
Skift visning
Måleområde:
0,5 til 25
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10641733 0,5 til 25 Hver
1 options
Artikelnummer. 10641733 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 DKK
    1515.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 144.43 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Nitrogendioxid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 0,5 til 25
Svartid 20 til 330 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C