Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Perchlorethylen
Artikelnummer. 10321022
Skift visning
Måleområde:
5 til 500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10321022 5 til 500 Hver
1 options
Artikelnummer. 10321022 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1625.00 DKK
    1482.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 142.03 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Perchlorethylen CMS Chip
Fugtighedsområde 5 til 30 mg/L
Måleområde 5 til 500
Svartid 40 til 330 sek.
Temperaturområde (engelsk) 59 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 15° til 40 °C