Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Saltsyre
Artikelnummer. p-6462286
Måleområde:
1 til 25
20 til 500
Svartid:
15 til 110 sek.
6 til 80 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10259801
Brand: Dräger™ 6406090
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Saltsyre CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 10 mg/L
Måleområde 1 til 25
Svartid 15 til 110 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C