Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Saltsyre
Artikelnummer. 10513432
Skift visning
Måleområde:
1 til 25
20 til 500
Svartid:
15 til 110 sek.
6 til 80 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Pakningsstørrelse
10513432 20 til 500 6 til 80 sek. Hver
10259801 1 til 25 15 til 110 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10513432 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 DKK
    1948.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 181.76 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Saltsyre CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 10 mg/L
Måleområde 20 til 500
Svartid 6 til 80 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C