Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Saltsyre
Artikelnummer. 10259801
Skift visning
Måleområde:
1 til 25
20 til 500
Svartid:
15 til 110 sek.
6 til 80 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid unitSize
10259801 1 til 25 15 til 110 sek. Hver
10513432 20 til 500 6 til 80 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10259801 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 DKK
    1854.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 175.52 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Specifications
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Saltsyre CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 10 mg/L
Måleområde 1 til 25
Svartid 15 til 110 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C