Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Kuldioxid
Artikelnummer. 12314143
Skift visning
Måleområde:
1 til 20 %
1000 til 25000
200 til 3000
Svartid:
12 til 120 sek.
25 til 140 sek.
60 til 260 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Pakningsstørrelse
12314143 1 til 20 % 12 til 120 sek. Hver
10669285 200 til 3000 60 til 260 sek. Hver
10573612 1000 til 25000 25 til 140 sek. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12314143 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 DKK
    1470.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.95 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Kuldioxid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 1 til 20 %
Svartid 12 til 120 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C