Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Benzen
Artikelnummer. 12344609
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 10
0,5 til 10
10 til 250
Svartid:
35 til 225 sek.
35 til 300 sek.
40 til 275 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 30 mg/L
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
12344609 10 til 250 40 til 275 sek. 1 til 30 mg/L Hver
10233972 0,5 til 10 35 til 225 sek. 1 til 40 mg/L Hver
10709772 0,2 til 10 35 til 300 sek. 1 til 30 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12344609 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 DKK
    1518.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.60 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Benzen CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 10 til 250
Svartid 40 til 275 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C