Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Artikelnummer. p-6462190
Måleområde:
0,2 til 5
10 til 150
2 til 50
Svartid:
100 til 600 sek.
15 til 140 sek.
15 til 50 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 30 mg/L
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12394599
Brand: Dräger™ 6406550
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Ammoniak CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 0,2 til 5
Svartid 100 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C