Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Ammoniak
Artikelnummer. 12394599
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 5
10 til 150
2 til 50
Svartid:
100 til 600 sek.
15 til 140 sek.
15 til 50 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 30 mg/L
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
12394599 0,2 til 5 100 til 600 sek. 1 til 30 mg/L Hver
10426301 2 til 50 15 til 140 sek. 1 til 40 mg/L Hver
10436301 10 til 150 15 til 50 sek. 1 til 40 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12394599 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.00 DKK
    1943.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 181.67 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Ammoniak CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 0,2 til 5
Svartid 100 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C