Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Kulilte
Artikelnummer. 10416301
Skift visning
Måleområde:
5 til 150
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10416301 5 til 150 Hver
1 options
Artikelnummer. 10416301 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00 DKK
    1328.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.96 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Kulilte CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 50 mg/L
Måleområde 5 til 150
Svartid 80 til 300 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C