Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Klor
Artikelnummer. 10076001
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10076001 0,2 til 10 Hver
1 options
Artikelnummer. 10076001 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00 DKK
    1431.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 88.11 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Klor CMS Chip
Fugtighedsområde 5 til 12 mg/L
Måleområde 0,2 til 10
Svartid 30 til 400 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C