Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Hydrogensulfid
Artikelnummer. p-2647488
Måleområde:
0,2 til 5
100 til 2500
2 til 50
20 til 500
Svartid:
20 til 200 sek.
30 til 240 sek.
40 til 450 sek.
40 til 500 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 30 mg/L
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10138091
Brand: Dräger™ 6406050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til 10 målinger af én gas.
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Hydrogensulfid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 2 til 50
Svartid 20 til 200 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C