Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Hydrogensulfid
Artikelnummer. 12394619
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 5
100 til 2500
2 til 50
20 til 500
Svartid:
20 til 200 sek.
30 til 240 sek.
40 til 450 sek.
40 til 500 sek.
Fugtighedsområde:
1 til 30 mg/L
1 til 40 mg/L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måleområde Svartid Fugtighedsområde Pakningsstørrelse
12394619 20 til 500 30 til 240 sek. 1 til 40 mg/L Hver
10138091 2 til 50 20 til 200 sek. 1 til 40 mg/L Hver
12304629 100 til 2500 40 til 500 sek. 1 til 40 mg/L Hver
12374619 0,2 til 5 40 til 450 sek. 1 til 30 mg/L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12394619 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    1428.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 131.19 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas.
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Hydrogensulfid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 40 mg/L
Måleområde 20 til 500
Svartid 30 til 240 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C