Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Hydrogensulfid
Beskrivelse
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Lufttryk | 700 til 1100 hpa |
| Type | Hydrogensulfid CMS Chip |
| Fugtighedsområde | 1 til 40 mg/L |
| Måleområde | 2 til 50 |
| Svartid | 20 til 200 sek. |
| Temperaturområde (engelsk) | 32 °F til 104 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 40 °C |