Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Isopropanol
Artikelnummer. 12384639
Skift visning
Måleområde:
40 til 1000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12384639 40 til 1000 Hver
1 options
Artikelnummer. 12384639 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406390
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 DKK
    1846.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 173.66 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Isopropanol CMS Chip
Fugtighedsområde 5 til 25 mg/L
Måleområde 40 til 1000
Svartid 100 til 550 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C