Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Ethanol
Artikelnummer. 10287467
Skift visning
Måleområde:
100 til 2500
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10287467 100 til 2500 Hver
1 options
Artikelnummer. 10287467 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1725.00 DKK
    1576.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 148.26 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Ethanol CMS Chip
Fugtighedsområde 5 til 25 mg/L
Måleområde 100 til 2500
Svartid 60 til 340 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GAS SAMPLING CASSETTE DRAEGER CMS CHIP ETHANOL 10
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid