Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Hydrogenperoxid
Artikelnummer. 12364619
Skift visning
Måleområde:
0,2 til 2
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12364619 0,2 til 2 Hver
1 options
Artikelnummer. 12364619 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 DKK
    2677.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 247.14 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Hydrogenperoxid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 20 mg/L
Måleområde 0,2 til 2
Svartid 180 til 600 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 °F til 86 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 30 °C