Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Eddikesyre
Artikelnummer. 12865023
Skift visning
Måleområde:
2 til 50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12865023 2 til 50 Hver
1 options
Artikelnummer. 12865023 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 DKK
    1415.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 134.60 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Eddikesyre CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 30 mg/L
Måleområde 2 til 50
Svartid 40 til 300 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 40 °C