Få mere at vide
Dräger™ CMS Chips: Hydrogencyanid
Artikelnummer. 10719772
Skift visning
Måleområde:
2 til 50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
10719772 2 til 50 Hver
1 options
Artikelnummer. 10719772 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6406100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2015.00 DKK
    1854.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 160.52 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Velegnet til 10 målinger af én gas
Forsyner automatisk analysatoren med kalibreringsdata og måleområde for den respektive gas.
Tekniske data
Lufttryk 700 til 1100 hpa
Type Hydrogencyanid CMS Chip
Fugtighedsområde 1 til 20 mg/L
Måleområde 2 til 50
Svartid 30 til 260 sek.
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 30 °C