Få mere at vide
Dräger™ CMS Chip målesystem
Artikelnummer. 12394649
Skift visning
Type:
CMS Analysator
CMS Fjernsystem
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
12394649 CMS Fjernsystem Hver
10629932 CMS Analysator Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12394649 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6405060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8935.00 DKK
    7943.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 991.39 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Indeholder
Leveres med bæretaske og batterier. Valgfrit fjernsystem (sælges separat) inkluderer en ekstra pumpe, en skruetrækker og en 9 fod. (3m) forlængerslange til at prøve forurenende stoffer i utilgængelige områder.
Kræver
CMS chips (sælges separat)
Bruger en analysator og stofspecifikke chips til at opnå nøjagtige, pålidelige målinger af gas- og dampkoncentrationer
Stregkoden på hver chip indeholder specifik information såsom gastype, måleområde og andre nødvendige parametre til måleevaluering; når en chip indsættes i analysatoren, læses stregkoden og fortolkes. Vælg mellem mere end 50 udskiftelige chips (sælges separat).
  • Massestrømsreguleret pumpesystem trækker en konstant strøm af prøve gennem chippen og kompenserer for enhver trykudsving
  • Nem at bruge, med enkle menukommandoer og en-switch-betjening
  • Chip indeholder 10 målekanaler fyldt med et stofspecifikt reagens, der giver en hurtig reaktion med forureningen
  • Intelligent interaktion sikrer høj nøjagtighed
  • Dataoptager giver forurening, koncentration, dato, tid og sted; gemmer op til 50 målinger
Ordreinfo
Kompakt, robust hus måler cirka 1,5 L x 3,5 W x 8 in. H (3,8 x 8,9 x 20,3 cm). Nettovægt: 1,63 lb. (730 g). Bruger fire AA alkaliske batterier (medfølger).
Certificeringer
Egensikker og certificeret i henhold til UL, MSHA og CENELEC standarder. (UL og CSA klassificeret som egensikker til brug i Klasse I, Div. 1, Grupper AD, T4 .)
Tekniske data
Type CMS Fjernsystem