Få mere at vide
Dräger™ Chlorine XS erstatningssensor
Artikelnummer. 15377167
Skift visning
Måleområde:
0 til 20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
15377167 0 til 20 Hver
1 options
Artikelnummer. 15377167 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10175.00 DKK
    9046.24 DKK / Pakke med 1
    Spare 1128.76 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Registreringsområde: 0-20 ppm
  • Detekterer: Cl2
garanti
1 år
Tekniske data
Komponenter målt Klor (XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 20
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 0.01
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +120 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 48,8 °C
garanti 1 år