Få mere at vide
Dräger™ Cat Ex 125 PR Udskiftningssensor for brændbar gas
Artikelnummer. 12888310
Skift visning
Måleområde:
0 til 100 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
12888310 0 til 100 % Hver
1 options
Artikelnummer. 12888310 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6812950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4255.00 DKK
    3783.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 471.74 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Til brug med bærbare
  • Detektionsområde: 0-100 % LEL
garanti
3 år
Tekniske data
Måleområde 0 til 100 %
Opløsning 1%
Sensortyper Katalytisk
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C