Få mere at vide
Dräger™ Kulilte XS erstatningssensor
Artikelnummer. 11342090
Skift visning
Måleområde:
0 til 2000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Måleområde Pakningsstørrelse
11342090 0 til 2000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11342090 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6809105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6135.00 DKK
    5450.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 684.46 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Til brug med X-am 7000 Multi-Gas Monitor
  • Registreringsområde: 0-2000 ppm
  • Detekterer: CO
Garantía
3 år
Especificaciones
Komponenter målt Kulilte (9XS)
Fugtighedsområde 10 til 90 %
Måleområde 0 til 2000
Trykområde 700 til 1300 mbar
Opløsning 1
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +120 °F
Temperaturområde (metrisk) -40° til+ 48,8 °C
garanti 3 år
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.