Få mere at vide
Dräger™ Kulmonoxid/hydrogensulfid (CO/H2S) XXS erstatningssensor
Artikelnummer. 13467346
Skift visning
Komponenter målt:
Kulilte, Hydrogensulfid
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Komponenter målt Pakningsstørrelse
13467346 Kulilte, Hydrogensulfid Hver
1 options
Artikelnummer. 13467346 Leverandør Dräger™ Leverandørnr. 6811410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7410.00 DKK
    5755.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 1654.84 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
XXS erstatningssensor, til brug med X-am 5000 multi-gas detektorer.
  • Måleområde: 0 til 2000 ppm (CO); 0-200 ppm (H2S)
  • Opløsning: 2 ppm (CO); 1 ppm (H2S)
  • Kulilte (CO); Hydrogensulfid (H 2 S)
Tekniske data
Komponenter målt Kulilte, Hydrogensulfid
Til brug med (udstyr) X-am 5000 multigasdetektor
Type Udskiftningssensor